Merck
200042
Sigma-Aldrich
Chromyl chloride
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Chromium(VI) dichloride dioxide, Chromium(VI) oxychloride, Dichlorochromium(VI) oxide
About This Item
Fórmula lineal:
CrO2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.90
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥99.99% trace metals basis
form
liquid
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
117 °C (lit.)
mp
−96.5 °C (lit.)
density
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Cr](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.Cr.2O/h2*1H;;;/q;;+2;;/p-2
InChI key
AHXGRMIPHCAXFP-UHFFFAOYSA-L
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)