Merck
196932
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
99%
Sinónimos:
5-Methoxy-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(CF3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
50-52 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
COc1cc(N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3NO/c1-13-7-3-5(8(9,10)11)2-6(12)4-7/h2-4H,12H2,1H3
Clave InChI
VTFGJEYZCUWSAM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of spleen tyrosine kinase inhibitors based on the phenylamino pyrimidine thiazole[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Luc J Farmer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(23), 6231-6235 (2008-10-22)
A series of SYK inhibitors based on the phenylamino pyrimidine thiazole lead 4 were prepared and evaluated for biological activity. Lead optimization provided compounds with nanomolar K(i)'s against SYK and potent inhibition in mast cell degranulation assays.