193739
1-Indanol
98%
Sinónimos:
(±)-1-Indanol, (±)-1-Hydroxyindan
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
128 °C/12 mmHg (lit.)
mp
50-54 °C (lit.)
cadena SMILES
OC1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H10O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9-10H,5-6H2
Clave InChI
YIAPLDFPUUJILH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?