Merck
PHL83252
Apocynin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′-Hydroxy-3′-methoxyacetophenone, Acetovanillone, Apocynin
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 378,00
US$ 378,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 378,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H3(OCH3)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Beilstein:
637373
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 378,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
bp
263-265 °C/17 mmHg (lit.)
mp
112-115 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(ccc1O)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Clave InChI
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L Ku et al.
Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 71(3) (2020-10-21)
Fatty acid ethyl esters (FAEEs), non-oxidative metabolites of ethanol, are the main causative agents of severe acute pancreatitis resulting from alcohol abuse. Pancreatic acinar cells exposed to ethanol in combination with the fatty acid palmitoleic acid (EtOH/POA) display increased levels