Merck
193372
Sigma-Aldrich
2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitrile
99%, for peptide synthesis
Sinónimos:
2-(tert-Butoxycarbonyloxyimino)-2-phenyl­acetonitrile, Boc-ON
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COCOON=C(C6H5)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
246.26
Beilstein:
2217296
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitrile, 99%
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
85-88 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
nitrile
phenyl
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)O\N=C(/C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+
Clave InChI
QQWYQAQQADNEIC-RVDMUPIBSA-N
Aplicación
Amino-protecting reagent in peptide synthesis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)