193283
2-Amino-4-tert-butylphenol
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
160-163 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(O)c(N)c1
InChI
1S/C10H15NO/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(11)6-7/h4-6,12H,11H2,1-3H3
Clave InChI
RPJUVNYXHUCRMG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- 4-tert-butyl-2-[(pyridylmethylene)amino]phenol intermediates, which are used to synthesize biologically important 2-(pyridyl)benzoxazole derivatives.[1]
- Prolinamide phenols, as efficient hydrophobic organocatalysts for direct asymmetric aldol reaction aldehydes and ketones in water.[2]
- N-(2-hydroxy-4-tert-butylphenyl)-acetamide, a key intermediate to prepare uranylsalophene derivatives which can be used as selective receptors in anion sensitive membrane sensors.[3]
- Poly(2-amino-4-tert-butylphenol) [poly(2A-4TBP)] by electrochemical or chemical oxidative polymerization reaction.[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?