Merck
192732
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum chloride solution
25 wt. % in toluene
Sinónimos:
Chlorodiethylaluminum, Diethylaluminium chloride, Diethylaluminum chloride (6CI), Diethylaluminum monochloride, Diethylchloroaluminum
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2AlCl
Número de CAS:
Peso molecular:
120.56
Beilstein:
4123259
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
concentración
25 wt. % in toluene
densidad
0.887 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
Clave InChI
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)