19240
Butyramide
≥98.0% (T)
Sinónimos:
Amide C4
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (T)
mp
114-116 °C
solubilidad
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
CCCC(N)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H2,5,6)
Clave InChI
DNSISZSEWVHGLH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ggt1(116568)
Categorías relacionadas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?