Merck
189006
Sigma-Aldrich
(+)-3-(Trifluoroacetyl)camphor
98%
Sinónimos:
3-(Trifluoroacetyl)-D-camphor
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 102,00
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 102,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15F3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
248.24
Beilstein:
6779716
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]19/D +148°, c = 2.3 in methylene chloride
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
100-101 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H15F3O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m1/s1
Clave InChI
ISLOIHOAZDSEAJ-XGLFCGLISA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
(+)-3-(Trifluoroacetyl)camphor reacts with suitable chiral ketone precursors to generate chiral dioxiranes in situ, which can catalyse the direct asymmetric epoxidation of unfunctionalized olefins.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enantioselective epoxidation of unfunctionalized alkenes using dioxiranes generated in situ.
Curci R, et al.
Tetrahedron Letters, 36(32), 5831-5834 (1995)