184837
2-Amino-3-methyl-1-butanol
97%
Sinónimos:
DL-Valinol
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4543 (lit.)
bp
75-77 °C/8 mmHg (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
hydroxyl
SMILES string
CC(C)C(N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3
InChI key
NWYYWIJOWOLJNR-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
194.0 °F - closed cup
flash_point_c
90 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?