Merck
284483
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
98%
Sinónimos:
D-Valinol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
103.16
Beilstein:
1719138
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −16°, c = 10 in ethanol
mp
35-36 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Clave InChI
NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2