The boiling point of the product is 199 - 200 °C at 1013 hPa.
162515
2-Fluorobenzyl alcohol
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.514 (lit.)
densidad
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
Clave InChI
QEHXDOJPVIHUDO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the boiling point of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the melting point and boiling point of this product?
1 answer-
The boiling point is 199 - 200 °C at 1013 hPa. Please see section 9 of the Safety Data Sheet for physical and chemical properties: https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/162515. This product is a liquid at room temperature. The melting/freezing point is not determined.