183768
1,4-Phenylenedipropionic acid
98%
Sinónimos:
p -Phenylenedipropionic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(CH2CH2CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
222.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
231-234 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H14O4/c13-11(14)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12(15)16/h1-4H,5-8H2,(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
DFOCUWFSRVQSNI-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Elissia T Franklin et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(19), 4739-4749 (2019-01-08)
Shotgun lipid analysis based on electrospray ionization-tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS) is increasingly used in lipidomic studies. One challenge for the shotgun approach is the discrimination of lipid isomers and isobars. Gas-phase charge inversion via ion/ion reactions has been used as