391522
α-Methylhydrocinnamic acid
98%
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
167-168 °C/23 mmHg (lit.)
mp
39-41 °C (lit.)
densidad
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadena SMILES
CC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
MCIIDRLDHRQKPH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?