Merck
17996
Sigma-Aldrich
(±)-Camphoric acid anhydride
≥98.0% (T)
Sinónimos:
(±)-1,8,8-Trimethyl-3-oxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.22
Beilstein:
6582434
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (T)
Formulario
solid
mp
222-225 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H14O3/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)13-7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m0/s1
Clave InChI
VFZDNKRDYPTSTP-QUBYGPBYSA-N
Aplicación
(±)-Camphoric acid anhydride (1,8,8-Trimethyl-3-oxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione) may be useful in the synthesis of aliphatic-aromatic copolyesters.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Quentin Ruiz et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-23)
Epoxy resin plays a key role in composite matrices and DGEBA is the major precursor used. With the aim of favouring the use of bio resources, epoxy resins can be prepared from lignin. In particular, diglycidyl ether of isoeugenol derivatives