Merck
179884
Sigma-Aldrich
4,5-Dichlorophthalic acid
99%
Sinónimos:
4,5-Dichloro-1,2-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H2-1,2-(CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
235.02
Beilstein:
1877706
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O4/c9-5-1-3(7(11)12)4(8(13)14)2-6(5)10/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
FDOQKGWUMUEJLX-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
This compound has an extremely unconventional infrared spectrum, resembling that of an amino acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1