Documentos clave
8.1501A
Sigma-Aldrich
Deuterium chloride 20% solution in D₂O
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
About This Item
Código UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
NMR grade
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
≥20 wt. %
técnicas
NMR: suitable
densidad
1.189 g/cm3
Categorías relacionadas
Descripción general
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Nota de análisis
Deuteration degree: ≥ 99.5 %
Assay (weight%): ≥ 20 %
Productos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Información legal
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2