551368
1,4-Dioxane solution
40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
Productos recomendados
Ensayo
99% (CP)
Nivel de calidad
concentración
40% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
idoneidad
suitable for NMR (reference standard)
cadena SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Cantidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Blood, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
NMR reference standards ensure proper instrument performance. Review key operational parameters for these standards such as pw90, sensitivity, resolution and line shape.