Merck
176680
Sigma-Aldrich
Hypophosphorous acid-d3 solution
50 wt. % in D2O, 98 atom % D
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 531,00
US$ 531,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 531,00
About This Item
Fórmula lineal:
D3PO2
Número de CAS:
Peso molecular:
69.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 531,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
concentración
50 wt. % in D2O
técnicas
NMR: suitable
densidad
1.350 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]OP([2H])O[2H]
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h1-3H/i1D,2D,3D
Clave InChI
XRBCRPZXSCBRTK-CBYSEHNBSA-N
Descripción general
The product is 50wt.% solution of hypophosphorous acid-d3 in D2O, having an isotopic purity of 98atom%. It can be obtained by proton-deuterium-exchange reaction in D2O. Deuterated hypophosphorous acid can be employed in neutron diffraction studies.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Reinvestigation of Crystal Structure and Non-Stoichiometry in Copper Hydride, CuH1-x(0= x= 0.26).
Auer H and Kohlmann H.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 640(15), 3159-3165 (2014)