Merck
176753
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-d3 solution
85 wt. % in D2O, 98 atom % D
Sinónimos:
Trideuterophosphoric acid
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 141,00
50 G
US$ 356,00
100 G
US$ 487,00
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 141,00
50 G
US$ 356,00
100 G
US$ 487,00
About This Item
Fórmula lineal:
D3PO4
Número de CAS:
Peso molecular:
101.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
concentración
85 wt. % in D2O
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
158 °C/760 mmHg (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
densidad
1.736 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3
Clave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-ZRLBSURWSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)