Merck
176028
Sigma-Aldrich
Methylamine-d5 deuteriochloride
98 atom % D
Sinónimos:
Methylammonium-d6 chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CD3ND2·DCl
Número de CAS:
Peso molecular:
73.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
mp
232-234 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
Cl[2H].[2H]N([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;/hD3
Clave InChI
NQMRYBIKMRVZLB-MIOFBDNISA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)