Merck
488828
Sigma-Aldrich
Diethyl-d10-amine
98 atom % D
Sinónimos:
Deuterated diethylamine
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 3.290,00
US$ 3.290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 3.290,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C2D5)2NH
Número de CAS:
Peso molecular:
83.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 3.290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.3861 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
densidad
0.802 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Clave InChI
HPNMFZURTQLUMO-MWUKXHIBSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-20.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-28.9 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1