Merck
17520
Sigma-Aldrich
4-Bromo-DL-mandelic acid
technical, ≥90% (HPLC)
Sinónimos:
4-Bromo-α-hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
231.04
Beilstein:
1567909
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Ensayo
≥90% (HPLC)
mp
116-118 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
hydroxyl
cadena SMILES
OC(C(O)=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)
Clave InChI
BHZBRPQOYFDTAB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Bromo-DL-mandelic acid (4-Bromo-α-hydroxyphenylacetic acid) may be used in the synthesis of (.+-.)-methyl 4-bromo-α-hydroxyphenylacetate.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)