Merck
171530
Sigma-Aldrich
4-Phenylbutyronitrile
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5(CH2)3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
145.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5143 (lit.)
bp
97-99 °C/1.7 mmHg (lit.)
densidad
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
phenyl
cadena SMILES
N#CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H11N/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8H2
Clave InChI
ICMVGKQFVMTRLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Phenylbutyronitrile was used in the synthesis of light aliphatic nitriles and styrene derivatives[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Catalytic degradation of acrylonitrile-butadiene-styrene into fuel oil 2. Changes in the structure and catalytic activity of iron oxides.
Energy and Fuels, 15(3), 565-570 (2001)