163694
2,4,6-Tribromoaniline
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
bp
300 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: soluble (cold)(lit.)
alcohol: soluble (hot)(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Nc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
Clave InChI
GVPODVKBTHCGFU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?