137715
2,4,6-Tribromophenol
99%
Sinónimos:
1,3,5-Tribromo-2-hydroxybenzene, Bromol
Productos recomendados
densidad de vapor
11.4 (vs air)
Ensayo
99%
bp
282-290 °C/746 mmHg (lit.)
mp
90-94 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 0.007g/100ml at 25 °C
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
methylene chloride: soluble
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Clave InChI
BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?