Merck
C60007
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitrobenzoic acid
98%
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 70,00
US$ 70,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 70,00
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(NO2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
201.56
Beilstein:
783626
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 70,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
180-183 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
DFXQXFGFOLXAPO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Ahmad Toufic Kabbani et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 55(3), 446-450 (2007-03-03)
Copper and cobalt complexes with 4-chloro-3-nitrobenzoate (ClNBz) and the nitrogen ligands 1,3-diaminopropane (1,3-DAP) or o-phenylenediamine (o-PDA), were prepared and characterized. The complexes [Cu(ClNBz)2(1,3-DAP)] (1), [Cu(ClNBz)(o-PDA)]Cl (2), [Co(ClNBz)2(1,3-DAP)] (3) and [Co(ClNBz)2(o-PDA)2] (4) were characterized by FTIR, UV-Visible absorption, elemental analysis and
Elastic and bendable caffeine cocrystals: implications for the design of flexible organic materials.
Soumyajit Ghosh et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(41), 10319-10323 (2012-09-13)
B D'eng et al.
Voprosy meditsinskoi khimii, 29(6), 113-117 (1983-11-01)
Hepatotoxic effects of 4-chloro-3-nitrobenzoic acid (x-NBA), 3-nitrobenzoic acid (NBA) and 4-chlorobenzoic acid (CBA) were studied at the doses corresponding to LD50, 1/10 LD50 and 1/50 LD50. The toxic effects were estimated by monitoring alterations in activity of protein-synthesizing system in