163643
N,N-Dimethylthioformamide
≥98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.576 (lit.)
bp
58-60 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
[H]C(=S)N(C)C
InChI
1S/C3H7NS/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clave InChI
SKECXRFZFFAANN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?