Merck
H7154
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N′,N′-triacetic acid
BioXtra, ≥98%
Sinónimos:
N-Carboxymethyl-N′-(2-hydroxyethyl)-N,N′-ethylenediglycine, HEDTA, HEEDTA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HOCH2CH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
278.26
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-759-3
Beilstein/REAXYS Number:
1804795
MDL number:
Assay:
≥98%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98%
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤1%
mp
212 °C (dec.) (lit.)
solubility
3  M NaOH: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤1%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.5%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OCCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O7/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
InChI key
URDCARMUOSMFFI-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N′,N′-triacetic acid (HEDTA) is a chelating agent that is used to form complexes with metal ions such as iron(II), zinc(II), manganese(II) and uranium(VI) ions. It can also be used to prepare fluorescent carbon dots (CDs).
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)