Merck
155640
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-methyl-isothiazole hydrochloride
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 332,00
US$ 332,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 332,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N2S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
150.63
Beilstein:
3689447
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 332,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
impurezas
~10% NH4Cl
mp
300 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].Cc1cc(N)sn1
InChI
1S/C4H6N2S.ClH/c1-3-2-4(5)7-6-3;/h2H,5H2,1H3;1H
Clave InChI
ZRTGHKVPFXNDHE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Amino-3-methyl-isothiazole hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Used for pharmacological studies as a precursor for:
  • MMP12 inhibitors
  • Aurora kinase inhibitors
  • N-Heterocyclic indolyl glyoxylamides as anticancer agents
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)