Merck
15493
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Z)2-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Nα-Boc-Nδ,Nω-di-Z-L-arginine
Seleccione un Tamaño
2.5 G
US$ 349,00
US$ 349,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2.5 G
US$ 349,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H34N4O8
Número de CAS:
Peso molecular:
542.58
Beilstein:
4914609
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 349,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0% (TLC)
actividad óptica
[α]20/D +2.5±0.5°, c = 1% in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~140 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCN\C(NC(=O)OCc1ccccc1)=N/C(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C27H34N4O8/c1-27(2,3)39-26(36)29-21(22(32)33)15-10-16-28-23(30-24(34)37-17-19-11-6-4-7-12-19)31-25(35)38-18-20-13-8-5-9-14-20/h4-9,11-14,21H,10,15-18H2,1-3H3,(H,29,36)(H,32,33)(H2,28,30,31,34,35)/t21-/m0/s1
Clave InChI
ZWRJPLNCTNRXPE-NRFANRHFSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Narges Omrani et al.
Environmental science and pollution research international, 27(35), 44292-44305 (2020-08-09)
A BiVO4-WO3 nano-composite (NC) was hydrothermally prepared and characterized by different techniques including X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope equipped with an energy-dispersive X-ray (EDX) analyzer, X-ray mapping, UV-Vis reflectance spectroscopy (DRS), and photoluminescence spectroscopy (PL). The average crystallite size