8.53036
Boc-Arg(di-Z)-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-Arg(di-Z)-OH, N-α-Boc-N G,N G-bis-CBZ-L-arginine
About This Item
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
140 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N([C@@H](CCCN(\C(=N/C(=O)OCc2ccccc2)\N)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
Clave InChI
FVWNVCDDYWITMG-NRFANRHFSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): +14.0 - +18.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable