Merck
15451
Sigma-Aldrich
Boc-Tle-OH
≥99.0% (T)
Sinónimos:
(S)-N-Boc-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid, Boc-L-tert-leucine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
231.29
Beilstein:
1962763
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥99.0% (T)
actividad óptica
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 1% in glacial acetic acid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
118-121 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)7(8(13)14)12-9(15)16-11(4,5)6/h7H,1-6H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m1/s1
Clave InChI
LRFZIPCTFBPFLX-SSDOTTSWSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)