Documentos clave
8.53068
Sigma-Aldrich
Boc-L-α-t-butylglycine
Novabiochem®
Sinónimos:
Boc-L-α-t-butylglycine, N-α-t.-Boc-L-α-t.-butyl-glycine,N-α-t.-Boc-L-t-leucine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
231.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
117-119 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(=C(/[O-])\OC(C)(C)C)/[C@@H](C(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)7(8(13)14)12-9(15)16-11(4,5)6/h7H,1-6H3,(H,12,15)(H,13,14)/p-1/t7-/m1/s1
Clave InChI
LRFZIPCTFBPFLX-SSDOTTSWSA-M
Descripción general
Standard building block for introduction of t-butylglycine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligadura / enlace
Replaces: 04-12-0126
Nota de análisis
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -2.5 - -1.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.