Merck
151327
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-pyrroline, mixture of cis and trans
90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
97.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.4404 (lit.)
bp
102-105 °C (lit.)
densidad
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1NC(C)C=C1
InChI
1S/C6H11N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
TXQDHQBSNAJSHQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,5-Dimethyl-3-pyrroline was used in the synthesis of pyrolyzed M–Nx/C ORR catalyst[1].
Otras notas
Remainder 2,5-dimethyl-1-pyrroline
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A review on non-precious metal electrocatalysts for PEM fuel cells.
Energy & Environmental Science, 4(9), 3167-3192 (2011)