Merck
14991
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(2,4-Cl2)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-2,4-dichloro-D-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17Cl2NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
334.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D +32.5±1°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
133-137 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H17Cl2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)6-8-4-5-9(15)7-10(8)16/h4-5,7,11H,6H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
InChI key
KSDWBXFRQWMWHO-LLVKDONJSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)