92324
HiCrome™ Enterobacter sakazakii-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Enterobacter sakazakii HiCrome™-Agar
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 10.17 g/L
papaic digest of soyabean meal, 5.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium deoxycholate, 0.5 g/L
sodium thiosulfate, 1.0 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
selective and differential for Cronobacter spp.
selective and differential for Enterobacter spp.
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Cronobacter spp. are frequently found on vegetables, meat, fermented bread, dairy and in baby food. Consumption of contaminated powdered infant formula milk can result in sepsis, infant meningitis and necrotizing enterocolitis.