Merck
474819
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-bromoethyl ether
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 33,60
10 G
US$ 323,00
US$ 33,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 33,60
10 G
US$ 323,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCH2CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
215.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 33,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
densidad
1.36 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
phenyl
cadena SMILES
BrCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11BrO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
Clave InChI
FWOHDAGPWDEWIB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Benzyl 2-bromoethyl ether is an organic building block. Its enthalpy of vaporization at boiling point (527.15K) has been reported to be 46.499kjoule/mol.[1]
Aplicación
Alkylation reagent for synthesis of a macrocyclic antifungal antibiotic.[2]
Building block used to prepare a copper phthalocyanine discotic liquid crystal.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemistry of Materials, 17, 1618-1618 (2005)
Fodil Bouazza et al.
Organic letters, 5(22), 4049-4052 (2003-10-24)
[reaction: see text]. (-)-PF1163B, a new macrocyclic antifungal antibiotic isolated from Streptomyces sp., has been prepared in eight steps from (S)-citronellene. The key step is a ring-closing metathesis reaction of an ester and amide derivative obtained from a substituted N-methyl-l-tyrosine.
680290
CorpBase ID (for auto-filling citation data) null