Merck
14804
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene
≥98.0%
Sinónimos:
o-Phenylenebis(dimethylsilane)
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4[SiH(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.42
Beilstein:
2937027
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0%
índice de refracción
n20/D 1.51 (lit.)
n20/D 1.51
bp
101 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[SiH](C)c1ccccc1[SiH](C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10(9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
Clave InChI
QAUCEYVYCBYVDK-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Protecting group-reagent for amines and amino acids forming "benzostabase" derivatives, more acid-stable than "stabase" analogs[1][2][3]; Reaction with olefins and ynes[4]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F. Cavelier-Frontin et al.
Tetrahedron, 47, 9807-9807 (1991)
Tetrahedron, 47, 9807-9807 (1993)
M. Tanaka et al.
Organometallics, 10, 16-16 (1991)
R.P. Bonar-Law et al
Tetrahedron Letters, 31, 6721-6721 (1990)