Merck
148032
Sigma-Aldrich
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Sinónimos:
2-(4′-Hydroxybenzeneazo)benzoic acid, 4′-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, HABA, HBABA
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4N=NC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
242.23
Beilstein:
1842696
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
mp
204-208 °C (lit.)
λmáx.
348 nm
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H10N2O3/c16-10-7-5-9(6-8-10)14-15-12-4-2-1-3-11(12)13(17)18/h1-8,16H,(H,17,18)/b15-14+
Clave InChI
DWQOTEPNRWVUDA-CCEZHUSRSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)