To reconstitute item D1411, d-Desthiobiotin, use DMSO at a concentration of 62.5 mg/mL (291.70 mM). For improved solubility, warm the tube at 37 ℃ and shake it in an ultrasonic bath. The stock solution can be stored at temperatures below -20℃ for several months.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 247,00 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 420,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
214.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058011
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
EC Number:
208-566-2
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
US$ 247,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1NC(=O)N[C@@H]1CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O3/c1-7-8(12-10(15)11-7)5-3-2-4-6-9(13)14/h7-8H,2-6H2,1H3,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t7-,8+/m0/s1
InChI key
AUTOLBMXDDTRRT-JGVFFNPUSA-N
Application
La d-destiobiotina se ha utilizado como componente de los tampones de elución:
- para eluir las proteínas precipitadas de la resina durante la coinmunoprecipitación[1]
- para eluir la helicasa Cdc45-MCM-GINS (CMG) humana durante la purificación cromatográfica de las proteínas[2]
- para eluir el miembro 3A/B de la familia de cinesinas heterodímeras (KIF3A/B) y el dominio armadillo APC de unión a la proteína asociada a la cinesina 3 (KAP3) durante la purificación cromatográfica[3]
La d-destiobiotina se utiliza en la cromatografía de afinidad y la cromatografía de proteínas. La d-destiobiotina puede utilizarse para marcaje, detección y aislamiento de proteínas.
Biochem/physiol Actions
La destiobiotina es un derivado de la biotina que no contiene azufre, que se une con menos fuerza a las proteínas de unión a la biotina y que es disociada fácilmente por la biotina.[4]
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the recommended method for reconstituting item D1411, d-Desthiobiotin? Also, how should stock solutions be stored?
1 answer-