This product is sufficient for ≤10 assays. When reconstituted with 10 ml deionized water, each vial will yield a solution with a pH of approximately 7.3, containing the following components: 0.3 mM 4-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid (HABA), 0.45 mg/ml avidin, 0.3 M sodium chloride (NaCl), 0.01 M N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-NN-[2-ethanesulfonic acid] (HEPES), a buffer with a pKa of 7.5, 0.01 M magnesium chloride (MgCl2), and 0.02% sodium azide as a preservative.
H2153
HABA/Avidin Reagent
lyophilized powder
Sinónimos:
HABA Reagent
Seleccione un Tamaño
US$ 119,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 119,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
uso
sufficient for ≤10 assays
color
orange
idoneidad
suitable for spectrophotometric determination of biotin and biotin conjugates in a wide variety of samples
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Reconstitución
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
I would like to know how many assays can be done with a VIAL KIT and how much material it contains,
1 answer-
Helpful?
-
-
how much HABA is in the vial
1 answer-
When reconstituted to 10mL, the vial will contain 0.3 mM HABA. Based on the molecular weight of HABA, 242.23 gmol, the calculated mass per vial is 726.69 ug. Please see the link below to review additional informaition available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/378/451/h2153dat.pdfHelpful?