154113
4-Methoxy-α-methylbenzyl alcohol
99%
Sinónimos:
(4-Methoxyphenyl)methylcarbinol, (±)-1-(4-Methoxyphenyl)-1-ethanol, (±)-1-(4-Methoxyphenyl)ethanol, (±)-1-(p-Methoxyphenyl)ethanol, 1-(4-Methoxyphenyl)ethan-1-ol
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.533 (lit.)
bp
95 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(C)O
InChI
1S/C9H12O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
Clave InChI
IUUULXXWNYKJSL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)