14736
(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene
technical, ~90% (GC)
Sinónimos:
(2R,2′R,5R,5′R)-2,2′-5,5′-Tetraethyl-1,1′-(o-phenylene)diphospholane, (R,R)-Ethyl-DUPHOS
About This Item
Productos recomendados
grade
technical
assay
~90% (GC)
refractive index
n20/D 1.6
density
1.01 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1c2ccccc2P3[C@H](CC)CC[C@H]3CC
InChI
1S/C22H36P2/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3/t17-,18-,19-,20-/m1/s1
InChI key
GVVCHDNSTMEUCS-UAFMIMERSA-N
Packaging
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?