Merck
145793
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methoxybenzoic acid
99%
Sinónimos:
4-Chloro-o-anisic acid
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(OCH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
186.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
146-148 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
COc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
UFEYMXHWIHFRBX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Chloro-2-methoxybenzoic acid anion forms complexes with Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+.
Aplicación
4-Chloro-2-methoxybenzoic acid was used in the synthesis of (2-(4-chloro-2-methoxybenzoyl)-1′H-1,3′-bipyrrol-2′-yl)(2-methoxyphenyl)methanone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yan Liu et al.
Marine drugs, 10(4), 953-962 (2012-06-13)
Infections caused by drug-resistant pathogens are on the rise. The ongoing spread of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains exemplifies the urgent need for new antibiotics. The marine natural product, marinopyrrole A, was previously shown to have potent antibiotic activity against
Complexes of Mn (II), Co (II), Ni (II), Cu (II) and Zn (II) with 4-chloro-2-methoxybenzoic acid anion.
Ferenc, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 86(3), 783-789 (2006)