Merck
654426
Sigma-Aldrich
1,7-Dibromoheptane-1,2,6,7-13C4
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
Heptamethylene dibromide-1,2,6,7-13C4
About This Item
Fórmula lineal:
Br13CH213CH2(CH2)313CH213CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
261.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
bp
255 °C (lit.)
densidad
1.533 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
Br[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2/i4+1,5+1,6+1,7+1
Clave InChI
LVWSZGCVEZRFBT-SQLBHGNYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)