379263
2-Methyl-2-butene
technical grade, 90%
Sinónimos:
β-Isoamylene, Amylene
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.4 (vs air)
presión de vapor
25.7 psi ( 55 °C)
7.95 psi ( 20 °C)
Ensayo
90%
Formulario
liquid
lim. expl.
8.7 %
índice de refracción
n20/D 1.385 (lit.)
bp
35-38 °C (lit.)
mp
−134 °C (lit.)
densidad
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
Clave InChI
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?