241997
1-Pentene
98%
Sinónimos:
α-n-Amylene, 1-Methyl-3-butene, 4-Methyl-1-butene, Propylethylene
Productos recomendados
densidad de vapor
2.4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
10.27 psi ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
522 °F
lim. expl.
8.7 %
índice de refracción
n20/D 1.371 (lit.)
bp
29.9-30.1 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidad
0.641 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC=C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
Clave InChI
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-59.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-51 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?