Merck
142174
Sigma-Aldrich
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole
99%
Sinónimos:
6-Ethoxy-2-benzothiazolethiol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NOS2
Número de CAS:
Peso molecular:
211.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
198-200 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1ccc2nc(S)sc2c1
InChI
1S/C9H9NOS2/c1-2-11-6-3-4-7-8(5-6)13-9(12)10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,12)
Clave InChI
HOASVNMVYBSLSU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
6-Ethoxy-2-mercaptobenzothiazole is a potential matrix for matrix-assisted laser desorption mass spectrometry for accurate mass determination of biomolecules[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mercaptobenzothiazoles: A new class of matrices for laser desorption ionization mass spectrometry.
Xu N, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 8(2), 116-124 (1997)
Fen Pei et al.
Scientific reports, 7(1), 17803-17803 (2017-12-21)
Quantitative Systems Pharmacology (QSP) is a drug discovery approach that integrates computational and experimental methods in an iterative way to gain a comprehensive, unbiased understanding of disease processes to inform effective therapeutic strategies. We report the implementation of QSP to