Merck
140589
Sigma-Aldrich
5-Iodoisatin
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4INO2
Número de CAS:
Peso molecular:
273.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
technical grade
Formulario
solid
mp
276-280 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
ketone
cadena SMILES
Ic1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4INO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
Clave InChI
OEUGDMOJQQLVAZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-Iodoisatin undergoes condensation reaction with:
  • phenol yields 5-iodophenolisatin[1]
  • malonic acid yields 6-iodo-2-quinolone-4-carboxylic acid[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
CCCLXXXVII.-The relative stability of the quinolone and indolinone rings.
Aeschlimann JA.
Journal of the Chemical Society, 129, 2902-2912 (1926)
THE PREPARATION OF CERTAIN IODINATED DERIVATIVES OF PHENOLISATIN.
Sumpter WC.
Journal of the American Chemical Society, 54(9), 3766-3768 (1932)